935123
Infrared Ag2S quantum dots
λmax, 800 nm, 10 mg/mL in DMF
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Silver based core type QDs
About This Item
Javasolt termékek
leírás
>= 4 (peak/valley ratio)
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
10 mg/mL in DMF
átmérő
<15 nm
λmax
≤70 nm (FWHM)
800 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)