Merck
925543
Sigma-Aldrich
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1350 nm, 100 mg/mL in toluene
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type, QDs
About This Item
Lineáris képlet:
PbS
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 mL
koncentráció
100 mg/mL in toluene
részecskeméret
<10 nm (Nanoparticle)
λmax
≤120 nm (FWHM)
1350 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Lead sulfide quantum dots are inorganic semiconductors with an outer surface coating of organic ligands. Due to their excellent photosensitivity and band-gap tunability, they find applications in photodetectors. These particles are tuned to 1350 nm and are compatible with standard silicon-based complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) read-out circuits.
Other applications of these materials include light detection and ranging (LIDAR), 3D laser scanning, solar cells, as well as Time of Flight (ToF) sensing.
Jogi információk
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Integration of PbS Quantum Dot Photodiodes on Silicon for NIR Imaging.
Georgitzikis E, et al.
IEEE Sensors Journal, 20(13), 6841-6848 (2020)
G L Whitworth et al.
Nature photonics, 15(10), 738-742 (2021-10-08)
Solution processed semiconductor lasers have achieved much success across the nanomaterial research community, including in organic semiconductors1,2, perovskites3,4 and colloidal semiconductor nanocrystals5,6. The ease of integration with other photonic components, and the potential for upscaling using emerging large area fabrication
Maxim S Gaponenko et al.
Applied optics, 45(3), 536-539 (2006-02-09)
PbS quantum-dot-doped glasses are demonstrated as saturable absorber Q-switches for 2 microm holmium lasers. Q-switched pulses from Ho3+:Y3Sc2Al3O12 and Ho3+:Y3Al5O12 lasers of 50 and 70 ns in duration, respectively, have been obtained demonstrating up to 13% of energy conversion efficiency
Cikkek
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.