Fontos dokumentumok
925535
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1550 nm, 100 mg/mL in toluene
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type, QDs
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 mL
koncentráció
100 mg/mL in toluene
részecskeméret
<10 nm (Nanoparticle)
λmax
≤120 nm (FWHM)
1550 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/Pb.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Other applications of these materials include light detection and ranging (LIDAR), 3D laser scanning, solar cells, as well as Time of Flight (ToF) sensing.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.