molekulatömeg
average Mw 60,000-70,000 (polyisoprene)
Minőségi szint
összetétel
solids, 27-29 wt. %
dielektromos állandó
2.4
felületi feszültség
29.2 dyn/cm
viszkozitás
465-535 cP(25 °C)
bp
122-142 °C (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
310-480 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H28O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-13-15-11-14(2,3)12-16-13/h13H,4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBZVSDZJBLSIJG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.