Fontos dokumentumok
933635
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 4WF, PTFE Coated
Szinonimák:
Wafer Tweezers
About This Item
UNSPSC kód:
41111761
NACRES:
NB.35
Általános leírás
EMS techware
Egyediség
Style 4WF, PTFE Coated
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
Alkalmazás
Wafer tweezer, Style 4WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)