905062
Perovskite quantum dots
oleic acid and oleylamine coated, fluorescence λem 530 nm, 10 mg/mL in toluene
Szinonimák:
Cadmium free QDs, Fluorescent nanocrystals, Perovskite FAPbX3 Quantum Dots, Perovskite nanocrystals, QDs
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
koncentráció
10 mg/mL in toluene
fluoreszcencia
λem 530 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
44.6 °F
Lobbanási pont (C)
7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.