Merck
933767
Sigma-Aldrich
Silicon
greener alternative
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
SiNPs, Silicon nanopowder
Méret kiválasztása
10 G
161 000,00 Ft
161 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
161 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
28.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352309
NACRES:
NA.21
161 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
battery grade
Minőségi szint
leírás
Application: Battery Manufacturing
Teszt
≥99% trace metals basis
Forma
nanoparticles
powder or crystals
összetétel
(Si)
tárolási körülmény
(Avoid contact with skin and eyes. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
átlagos részecskeméret
40 nm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
sűrűség
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
0.07‑0.08 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Our 40 nm silicon nanoparticles are a high-quality, ultrafine powder with a narrow particle size of 40 nm and a high surface area (~100 m2/g). It is produced by the laser gas phase synthetic method from high-purity silane to achieve the high purity (>9=9%) and reliable particle size.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This product has been enhanced for energy efficency. Click here for more information.
Alkalmazás
Silicon nanopowder is a promising material for use in advanced battery technologies. With its high theoretical capacity (4212 mAh/g), it has the potential to significantly improve the performance of lithium-ion batteries. The controlled particle size and high surface area of our silicon nanopowder make it an ideal candidate for use as an anode material in these batteries, allowing for improved charge and discharge rates, longer cycle life, and higher energy densities. Additionally, silicon nanopowder is being researched for use in other types of batteries, including lithium-air and lithium-sulfur batteries. Its unique properties make it a valuable material for developing next-generation battery technologies that offer higher performance, longer lifetimes, and lower costs.
Tulajdonságok és előnyök
Our silicon nanoparticles are designed for battery applications to extend cycle life and charge and discharge rates. We offer:
  • Low Particle Size
  • High Surface Area
  • Consistent Quality
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rational design of silicon-based composites for high-energy storage devices
Lee, Jung Kyoo, et al.
Journal of Materials Chemistry, 4, 5366- 5384 (2016)
Vanitha Selvarajan et al.
Frontiers in chemistry, 8, 602-602 (2020-08-08)
The rapid emergence of drug resistance continues to outpace the development of new antibiotics in the treatment of infectious diseases. Conventional therapy is currently limited by drug access issues such as low intracellular drug accumulations, drug efflux by efflux pumps