Fontos dokumentumok
933759
Silicon
nanoparticles, 10 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis, battery grade
Szinonimák:
SiNPs, Silicon nanopowder
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥99% trace metals basis
Forma
powder
összetétel
Si
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
átlagos részecskeméret
10 nm
részecskeméret
10 nm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
sűrűség
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
0.03 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Lowest Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)