Fontos dokumentumok
914843
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 150 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
Szinonimák:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
About This Item
Javasolt termékek
Forma
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
koncentráció
5 % (w/w) in water
részecskeméret
150 nm
pórusméret
non-porous
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.