Merck
926728
Sigma-Aldrich
PMPBO
≥95%
Szinonimák:
N-Benzyl-N-(5-methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)oxalamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H20N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
344.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
mp
154-155 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NC2=CC=C(C)C=C2C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C22H20N2O2/c1-16-12-13-20(19(14-16)18-10-6-3-7-11-18)24-22(26)21(25)23-15-17-8-4-2-5-9-17/h2-14H,15H2,1H3,(H,23,25)(H,24,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWTLXLDETPWZRB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
PMPBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Yuntong Zhai et al.
The Journal of organic chemistry, 82(9), 4964-4969 (2017-04-22)
Diaryl formation is achieved by coupling phenols and (hetero)aryl halides under the catalysis of CuI/N,N'-bis(2-phenylphenyl) oxalamide (BPPO) or CuI/N-(2-phenylphenyl)-N'-benzyl oxalamide (PPBO) at 90 °C using DMF or MeCN as the solvent. Only 0.2-2 mol % CuI and ligand are required