Merck
928917
Sigma-Aldrich
[CF3]8-DPPF
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H20F24FeP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1098.36
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
mp
154-155 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C[Fe]C.FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)c3cccc3)=C1)(F)F.FC(C4=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5)c6cccc6)=C4)(F)F
Alkalmazás
[CF3]8-DPPF is a ferrocenyl phosphine ligand used in a mild Ni catalyzed C-N cross coupling reaction.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Richard Y Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(9), 4500-4507 (2020-02-11)
Palladium-catalyzed amination reactions using soluble organic bases have provided a solution to the many issues associated with heterogeneous reaction conditions. Still, homogeneous C-N cross-coupling approaches cannot yet employ bases as weak and economical as trialkylamines. Furthermore, organic base-mediated methods have