Fontos dokumentumok
78886
Millipore
Cetrimide Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
Pseudomonas Selective Broth, CB
About This Item
UNSPSC kód:
41171606
NACRES:
NA.74
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
casein hydrolysate, 10 g/L
cetrimide, 0.2 g/L
gelatine peptone, pancreatic, 16 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective for Pseudomonas spp.
Alkalmazás
For the isolation of Pseudomonas aeruginosa from food products.
Elkészítési megjegyzés
Dissolve 37.6 g in 950 ml distilled water, add 10 ml glycerol and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. The prepared broth may contain slight precipitates.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.