Fontos dokumentumok
934720
Tantalum-doped lithium lanthanum zirconium oxide
powder, battery grade
Szinonimák:
LLZTO, Ta-LLZO, Ta-doped lithium lanthanum zirconate
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% trace metals basis
Forma
powder
összetétel
Li6.2Al0.2La3Zr1.8Ta0.2O12
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
1-2 μm
vezetőképesség
0.01-0.1 mS/cm ((ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature))
sűrűség
5.25 g/cm3 ((lit.))
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)