934704
Sodium manganese oxide
Na0.44MnO2, powder, ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Sodium manganite
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
leírás
Capacity: 110 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 2.5 V vs Na/Na+
Teszt
≥99% trace metals basis
form
powder
összetétel
Na0.44MnO2
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
1-2 μm
sűrűség
4.3 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)