Merck
91377
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride acetonitrile complex solution
15.2-16.8% BF3 basis
Szinonimák:
(Acetonitrile)-trifluoroborane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3BF3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.86
Beilstein:
3910569
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
koncentráció
15.2-16.8% boron trifluoride
sűrűség
0.87-0.88 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC#N.FB(F)F
InChI
1S/C2H3N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEMUCXUKCBNISQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
50.0 °F
Lobbanási pont (C)
10 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)