Merck
913626
Sigma-Aldrich
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 700 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Szinonimák:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
Méret kiválasztása
2 ML
67 800,00 Ft
67 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
2 ML
67 800,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352309
NACRES:
NA.23
67 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
koncentráció
5 % (w/w) in ethanol
részecskeméret
700 nm
pórusméret
non-porous
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging[1][2] whereas micron sized particles are used in liquid chromatography[3]. We offer highly monodisperse nonporous silica in ethanol, with sizes varying from 150 nm to 900 nm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Martha Kim et al.
Scientific reports, 7(1), 8238-8238 (2017-08-16)
Nonporous silica nanoparticles (SiNPs) have potential as promising carriers for ophthalmic drugs. However, the in vivo safety of ocular topical SiNPs remains unclear. This study investigated the in vivo safety of oral and ocular topical applications of 100 nm-sized SiNPs in
Li Tang et al.
Nano today, 8(3), 290-312 (2013-09-03)
Nanomedicine, the use of nanotechnology for biomedical applications, has potential to change the landscape of the diagnosis and therapy of many diseases. In the past several decades, the advancement in nanotechnology and material science has resulted in a large number
Cikkek
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.