Fontos dokumentumok
914630
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 900 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Szinonimák:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
About This Item
Javasolt termékek
Forma
dispersion
nanoparticles
Minőségi szint
koncentráció
5 % (w/w) in ethanol
részecskeméret
900 nm
pórusméret
non-porous
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.