Fontos dokumentumok
SML2656
TSQ
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6-Methoxy-8-p-toluenesulfonamido-quinoline, N-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=C3C(C=CC=N3)=CC(OC)=C2)=O
InChI
1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKRNYOZJJMFDBV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)