Merck
905518
Sigma-Aldrich
Ir(dFFppy)2(dtbbpy)PF6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H34F12IrN4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1021.90
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
form
solid
reakcióalkalmasság
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
fotokatalizátor aktiválása
465 nm
SMILES string
FC1=C(C2=NC=C(F)C=C2)C([Ir]3([N]4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4C5=CC(C(C)(C)C)=CC=[N]53)C6=CC(F)=CC(F)=C6C7=CC=C(F)C=N7)=CC(F)=C1.FP(F)(F)(F)(F)F
Alkalmazás
Ir(dFFppy)2(dtbbpy)PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Craig P Johnston et al.
Nature, 536(7616), 322-325 (2016-08-19)
In the past 50 years, cross-coupling reactions mediated by transition metals have changed the way in which complex organic molecules are synthesized. The predictable and chemoselective nature of these transformations has led to their widespread adoption across many areas of