Merck
911607
Sigma-Aldrich
[Ir(dFOMeppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H22F16IrN4O2P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1069.75
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
fotokatalizátor aktiválása
465 nm
Alkalmazás
[Ir(dFOMeppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations including the trifluoromethylation of alkyl bromides.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David J P Kornfilt et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(17), 6853-6858 (2019-04-16)
Copper oxidative addition into organohalides is a challenging two-electron process. In contrast, formal oxidative addition of copper to Csp2 carbon-bromine bonds can be accomplished by employing latent silyl radicals under photoredox conditions. This novel paradigm for copper oxidative addition has