Merck
900570
Sigma-Aldrich
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H42F6IrN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
931.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma
powder or crystals
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
370.93 °C
fotokatalizátor aktiválása
465 nm
SMILES string
FC1=CC([Ir]2(C3=C4C(F)=CC(F)=C3)([N]5=C4C=C(C(C)(C)C)C=C5)([N]6=C7C=C(C(C)(C)C)C=C6)[N]8=C(C9=C2C=C(F)C=C9F)C=C(C(C)(C)C)C=C8)=C7C(F)=C1
Alkalmazás
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)