Merck
925497
Sigma-Aldrich
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H40F10IrN4O2P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1045.97
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Alkalmazás
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chi Chip Le et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(37), 11938-11941 (2015-09-04)
In this study we demonstrate that molecular fragments, which can be readily coupled via a simple, in situ RO-C═OR bond-forming reaction, can subsequently undergo metal insertion-decarboxylation-recombination to generate Csp(2)-Csp(3) bonds when subjected to metallaphotoredox catalysis. In this embodiment the conversion