Merck
913391
Sigma-Aldrich
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Szinonimák:
FCF3(CF3)ppy
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H6F7N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
309.18
UNSPSC kód:
12352200
Forma:
powder or crystals
Forma
powder or crystals
Alkalmazás
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)Pyridine is a ligand used for the preparation of Ir(III) photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jian Zheng et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(34), 13625-13634 (2019-07-23)
Enantioselective catalysis of excited-state photoreactions remains a substantial challenge in synthetic chemistry, and intermolecular photoreactions have proven especially difficult to conduct in a stereocontrolled fashion. Herein, we report a highly enantioselective intermolecular [2 + 2] cycloaddition of 3-alkoxyquinolones catalyzed by
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation