Merck
908762
Sigma-Aldrich
5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine
≥95%
Szinonimák:
5,5′-dCF3bpy
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H6F6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Forma:
powder or crystals
Teszt:
≥95%
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
129-130 °C
SMILES string
FC(F)(F)c1cnc(cc1)c2ncc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H6F6N2/c13-11(14,15)7-1-3-9(19-5-7)10-4-2-8(6-20-10)12(16,17)18/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHMXQYAUGQASQM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine is a ligand used for the preparation of Ir(III) photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gilbert J Choi et al.
Nature, 539(7628), 268-271 (2016-11-04)
Despite advances in hydrogen atom transfer (HAT) catalysis, there are currently no molecular HAT catalysts that are capable of homolysing the strong nitrogen-hydrogen (N-H) bonds of N-alkyl amides. The motivation to develop amide homolysis protocols stems from the utility of
Timothy M Monos et al.
Science (New York, N.Y.), 361(6409), 1369-1373 (2018-09-29)
Alkene aminoarylation with a single, bifunctional reagent is a concise synthetic strategy. We report a catalytic protocol for the addition of arylsulfonylacetamides across electron-rich alkenes with complete anti-Markovnikov regioselectivity and excellent diastereoselectivity to provide 2,2-diarylethylamines. In this process, single-electron alkene