Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
900788
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, few-walled
carbon ≥95 %, D × L 2.5-3 nm × 2-6 μm
Szinonimák:
FWCNT, FWNT, Few wall carbon nanotubes, Few-walled carbon nanotubes, Signis® FW100
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
leírás
Deposition temp: 550 ± 50 °C
G/D ratio: ≥10 (Raman)
Median number of walles: 2 to 3 (TEM)
Minőségi szint
Teszt
≥94% (carbon as CNT by TGA)
Forma
powder
összetétel
Carbon, ≥95% TGA
carbon, ≥95%
lapellenállás
≤350 Ω/sq, at 0.15 g/m2 (Buckypaper)
Mé × H
2.5-3 nm × 2-6 μm
külső felület
≥700 m2/g , BET
szennyeződések
≤5 wt. % moisture content (TGA)
térfogatsúly
0.05 g/cm3 (ASTM D7481)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Általános leírás
Signis® FW100 is engineered to meet the growing demand for a material with the high conductivity, large surface area, and to contain mostly double and triple walled carbon nanotubes. Applications for few-walled carbon nanotubes include advanced battery electrode additives, super/ultracapacitor materials, and more.
Alkalmazás
  • Battery materials.
  • Supplementation of lithium sulphur battery cathode materials.
Tulajdonságok és előnyök
  • Reinforced molecular structure.
  • Improved electron transport.
Elkészítési megjegyzés
CoMoCAT synthesis process
Jogi információk
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.