Fontos dokumentumok
901083
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticles ink for inkjet printing
Szinonimák:
Ag ink, Conductive ink, Smart Jet C47NJET01020 conductive ink
About This Item
Lineáris képlet:
Ag
UNSPSC kód:
12141740
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
szín
dark brown to blue
felületi feszültség
29 mN/m±3 mN/m
viszkozitás
13 mPa.s±3 mPa.s(20 °C)
kapacitás
20±1 % loading (Nanoparticles loading)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Smart′Ink S-CS01120 conductive ink was developed for the printed electronics, is particularly well suited for applications requiring high conductivity and high resolution. This ink, based on silver, is perfectly adapted to design conductive traces on flexible substrates. This non-toxic nano silver ink is suited to design high resolution conductive patterns on flexible substrates for applications such as antennas, sensors, OPV and OLED grids, electrodes and touchscreen bezel busbars.
Smart′Ink S-CS01120 conductive ink shows improved jetting performance and is successfully used on different tools such as Drop on Demand (DOD) inkjet printer FUJIFILM Dimatix, or such as digital micro-dispensing inkjet printer Microdrop and Microfab.
Tulajdonságok és előnyök
Product benefits:
  • Very high electrical conductivity.
  • Low curing temperature for printing on flexible substrates.
  • Non CMR ink.
  • Compatible with various curing process including photonic, IR, low vacuum oven and thermal.
  • Unchanged conductivity on bending.
  • Good adhesion (5B-ASTM D3359) on various flexible substrates (PET, PEN and Kapton).Recommended surface treatment: temperature stabilization, argon plasma.
Elkészítési megjegyzés
  • Qualified printheads: RICOH (MH5420), XAAR (1003 GS6, 128), KONIKA MINOLTA (KM512SHx, KM1024iMHE, KM1024LHB), FUJIFILM (Dimatrix DMP series cartridge)
  • Storage stability: 6 months (fridge)
  • Sintering conditions:
Tunnel furnace: 120°C/5min for 20mW.cm; 150°C/5min for 6mW.cm; 180°C/5min for 3.8mW.cm; 200°C/5min for 2.8mW.cm.
NIR: few seconds for 4-10mW.cm.
Photonic curing: <100 ms for 3-10mW.cm.
Typical processing guideline
  • Smart′Ink S-CS01120 conductive ink is warmed to room temperature (about 10 minutes) and left for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
  • Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe to avoid any nozzles clogging.
Jogi információk
Product of Genes′Ink.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F
Lobbanási pont (C)
40 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)