Fontos dokumentumok
901410
Hexagonal boron nitride ink
for inkjet printing
Szinonimák:
Hexagonal boron nitride dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, hBN dispersion, hBN inkjet printable ink
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
dispersion
összetétel
Solid content, 4.4-6.4%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
white
részecskeméret
≤0.3 μm
felületi feszültség
30-35 dyn/cm
viszkozitás
6-15 cP (shear viscosity at 1000 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
sűrűség
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
InChI
1S/BN/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
115.7 °F
Lobbanási pont (C)
46.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.