Fontos dokumentumok
900695
Graphene dispersion
forinkjet printing, photonically annealable
Szinonimák:
Conductive ink, Graphene ink, conductive ink
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Graphene ink, for inkjet printing, photonically annealable
Minőségi szint
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
2.2-3.4 wt. % (solid (graphene and ethyl cellulose) in cyclohexanone/terpineol)
ellenállás
0.003-0.008 Ω-cm, thermally annealed 300 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm
részecskeméret
≤3 μm
felületi feszültség
28-36 dyn/cm
viszkozitás
7-14 mPa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1)
bp
213-218 °C (Terpineol)
sűrűség
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Általános leírás
Alkalmazás
Curing condition: Photonic annealing, >4 J/cm2 incident (Xe flash lamp) (substrate dependent - most effective for low thermal conductivity/thermal mass substrates i.e., glass, polyimide, PEN, PET) or thermal annealing at 275-350 °C for 20-30 min.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
111.2 °F
Lobbanási pont (C)
44 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?