Merck
932345
Sigma-Aldrich
B4PYMPM
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
4,6-Bis(3,5-di(pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H26N6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
554.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
grade
sublimed grade
Minőségi szint
leírás
T1: 2.8 eV
Teszt
≥99% (HPLC)
energy gap
3.59 eV, Eg (HOMO-LUMO gap)
veszteség
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
mp
374 °C
oldhatóság
methylene chloride: soluble
λmax
250 nm±5 nm in dichloromethane
Keringési energia
HOMO -7.3 eV 
LUMO -3.71 eV 
Alkalmazás
This sublimed high purity material is used as OLED Electron Transport Layer(ETL)/Hole Blocking Layer(HBL). ET & Host for Blue POLED.
EQE of 17.3% and µ0(electron) of 1 × 10−4 cm2 V−1 s−1.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Influence of Substituted Pyridine Rings on Physical Properties and Electron Mobilities of 2-Methylpyrimidine Skeleton-Based Electron Transporters
H. Sasabe et al.
Advanced Functional Materials , 21, 336-342 (2011)