Merck
682594
Sigma-Aldrich
Tris[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N]iridium(III)
96%
Szinonimák:
Ir(Fppy)3, Tris[2-(2,4-difluorophenyl)pyridine]iridium(III)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C33H18F6IrN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
762.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96%
form
powder
λmax
347 nm
fluoreszcencia
λem 480 nm in chloroform
SMILES string
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](c3cc(F)cc(F)c3-c4ccccn4)c5cc(F)cc(F)c5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
OLED triplet emitter (blue).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study