Fontos dokumentumok
450650
Poly(3-dodecylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw ~60,000
Szinonimák:
P3DDT
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~60,000
oldhatóság
chloroform: soluble
fluoreszcencia
λex 442 nm; λem 568 nm in chloroform
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/PEDOT:PSS/P3DDT/PC61BM (1:3)/LiF/Al
félvezető tulajdonságok
P-type (mobility=1E-4-1E-1 cm2/V·s)
Related Categories
Általános leírás
Forms a shiny red-purple film.
Alkalmazás
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.