Merck
705470
Sigma-Aldrich
Vitamin K-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP Sum of E & Z Isomers)
Szinonimák:
2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone--d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3), 3-Phytylmenadione-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3), Phylloquinone-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3), Vitamin K1-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31D7H39O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
457.74
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
97% (CP Sum of E & Z Isomers)
form
liquid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
yellow to orange
mp
-20 °C
sűrűség
0.999 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+7
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C(C\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1/i6D3,7D,8D,18D,19D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBWXNTAXLNYFJB-NYKMUXSXSA-N
Általános leírás
Vitamin K-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3) is a deuterated analog of vitamin K, a fat-soluble vitamin. Vitamin K family comprises 2-methyl-1,4-naphthoquinone derivatives and it includes two natural vitamers, vitamin K1 (phylloquinone, found in plants) and vitamin K2 (menaquinone, found in animal products).
Alkalmazás
Product is predominately E isomer.
Vitamin K-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3) or 3-phytylmenadione-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3) can be used as an analytical standard for the quantification of vitamin K concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Role of K vitamins in the regulation of tissue calcification
Vermeer C and Braam L
Journal of Bone and Mineral Metabolism, 19(4), 201-206 (2001)
Study of cytotoxic activity of new 1, 4-naphthoquinone derivatives in murine hepatoma cell line
Stadhiauskaite I, et al.
Biologija, 2, 104-108 (2006)
Regulation of bone remodeling by vitamin K2
Myneni VD and Mezey E
Oral Diseases, 23(8) (2017)