Merck
88590
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionitrile
≥97.0% (GC)
About This Item
Lineáris képlet:
S(CH2CH2CN)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.21
Beilstein:
1701139
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.506
bp
191-194 °C/7 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
thioether
SMILES string
N#CCCSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDVLTZFQVDXFAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
383.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
195 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)