Fontos dokumentumok
115150
Thiophosgene
Szinonimák:
Thiocarbonyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
törésmutató
n20/D 1.548 (lit.)
bp
70-75 °C (lit.)
sűrűség
1.50 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)=S
InChI
1S/CCl2S/c2-1(3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?