Fontos dokumentumok
88005
Tetrapentylammonium hydroxide solution
~20% in H2O (T)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solution
koncentráció
~20% in H2O (T)
szennyeződések
≤0.05% halides (as bromide)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[OH-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.H2O/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVOPCCBEQRRLOJ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- As a model compound in the studies of the effects of quaternary ammonium salts on the formation of clathrate hydrates of methane.
- To maintain the pH of the aqueous phase to study the adsorption dynamics of nanoparticles at fluid interfaces.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)