Fontos dokumentumok
C8147
Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate
Szinonimák:
Cetyltrimethylammonium p-toluenesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
455.74 g/mol
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.C7H8O3S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-19H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZMRZONIDDFOGF-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3