Merck
86562
Sigma-Aldrich
β-L-Ribofuranose 1,2,3,5-tetra-O-acetate
≥99.0%
Szinonimák:
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-L-ribofuranose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H18O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥99.0%
Forma
crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 2.4% in chloroform
mp
80-83 °C
SMILES string
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHNHAHWGVLXCCI-CYDGBPFRSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)