Fontos dokumentumok
857858
5-Iodouracil
98%
Szinonimák:
2,4-Dihydroxy-5-iodopyrimidine
Teszt
98%
Forma
powder
mp
274-276 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
IC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3IN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?