Fontos dokumentumok
I6875
5-Iodocytosine
Szinonimák:
4-Amino-2-hydroxy-5-iodopyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
oldhatóság
formic acid: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]N1C=C(I)C(N)=NC1=O
InChI
1S/C4H4IN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFVWJVAMULFOMC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3