Fontos dokumentumok
BOD1000
Supelco
BOD 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Szinonimák:
Biochemical Oxygen Demand Reference Standard
Méret kiválasztása
500 ML
35 300,00 Ft
35 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 ML
35 300,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
35 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC BOD1000-500
koncentráció
in H2O
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
This CRM is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure biological oxygen demand (BOD).
Tulajdonságok és előnyök
  • Verified and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to the SI and higher order standards from NIST
  • Assigned value based on a purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value
  • Homogeneity assessed in accordance with ISO Guide 35
  • Available in 500 mL high-density polyethylene bottle for an assured safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
  • Prepared using deionized water as a solvent
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn about the importance of lab water quality on Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical (or Biological) Oxygen Demand (BOD) testing in water and wastewater analysis. Find in-depth guidance to establish the optimal lab water solution for your environmental and process water testing.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.