A0410
Aminoallyl-dUTP sodium salt
≥85%, lyophilized powder
Szinonimák:
5-[3-Aminoallyl]-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate, AA-dUTP
Teszt
≥85%
Forma
lyophilized powder
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[P](=O)(O[P](=O)(OCC1OC(CC1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)\C=C\CN)O)(O[P](=O)(O)O)O.N
Alkalmazás
- to add to the deoxynucleoside triphosphate mix for complementary DNA (cDNA) synthesis
- for the generation of chromatin immunoprecipitation (ChIP) probes
- in the reverse transcription of RNA for the synthesis of fluorescent labelled probes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)