Fontos dokumentumok
49667
4-(Maleinimido)phenyl isocyanate
purum, ≥97.0% (CHN)
Szinonimák:
N-(4-Isocyanatophenyl)maleimide, PMPI
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (CHN)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
mp
120-125 °C
funkcionális csoport
maleimide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C=C1)N(C(C=C2)=CC=C2N=C=O)C1=O
InChI
1S/C11H6N2O3/c14-7-12-8-1-3-9(4-2-8)13-10(15)5-6-11(13)16/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJQSISYVGFJJBY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?