Merck
910414
Sigma-Aldrich
1,10-Decanediol dimethacrylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H30O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
liquid
tartalmaz
<300 ppm HQ as stabilizer
szín
colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,10-Decanediol dimethacrylate is a crosslinker with hydrophobic spacer.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.9 °F
Lobbanási pont (C)
> 110.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)