Merck
901219
Sigma-Aldrich
VPhos Pd G3
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H62NO4PPdS
Molekulatömeg:
862.45
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder or crystals
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
funkcionális csoport
phosphine
Alkalmazás
Buchwald palladacycle precatalyst with new biaryl(dialkyl)phosphine ligand, VPhos, has an improved activity profile for the reductive coupling of non-aromatic heterocyclic alkyl bromides. Its combined use with a surfactant system of octanoic acid/sodium octanoate enables Negishi coupling and access to diverse C(sp3)–C(sp2) cross-coupled products.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
A G3 és G4 Buchwald palládium prekatalizátorok a legújabb levegő-, nedvesség- és hőstabil keresztkapcsoló komplexek, amelyeket sokoldalúságuk és nagy reaktivitásuk miatt kötésképzésre használnak.