Fontos dokumentumok
803626
SMPH (succinimidyl-6-((b-maleimidopropionamido)hexanoate)
Szinonimák:
SMPH, Succinimidyl-6-(beta-maleimidopropionamido)hexanoate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥90%
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
379.36
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
DMSO or DMF: soluble
funkcionális csoport
NHS ester
maleimide
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C17H21N3O7/c21-12(9-11-19-13(22)5-6-14(19)23)18-10-3-1-2-4-17(26)27-20-15(24)7-8-16(20)25/h5-6H,1-4,7-11H2,(H,18,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCMOHMXWOOBVMZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Reactive groups: NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Slightly longer and more soluble than SMPB
- NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9, forming a stable amide bond
- Maleimide reacts with -SH groups at pH 6.5-7.5, forming a stable thioether bond
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)