Fontos dokumentumok
803499
PEG4-SPDP (PEGylated, long-chain SPDP crosslinker)
Szinonimák:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-19-(2-pyridinyldithio)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoate
About This Item
Javasolt termékek
form
oil
Minőségi szint
molekulatömeg
559.65
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
water: soluble
funkcionális csoport
NHS ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCSSC1=CC=CC=N1)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Reactive groups: NHS ester and pyrirdyldithiol
- Efficient amine conjugation—NHS ester provides effective conjugation to lysines, N-termini of peptides and other primary amines
- Reversible sulfhydryl conjugation—pyridyldithiol group enables disulfide linkage with reduced cysteines and other sulfhydryl groups, providing a stable but cleavable bond
- Polyethylene glycol—PEG groups are flexible, non-immunogenic, hydrophilic, and often enhance the solubility of attached molecules
- Spacer arm—connects primary amines and sulfhydryl targets at distances up to 25.7 angstroms; compare to PEG12-SPDP (54.1 angstroms)
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)