Fontos dokumentumok
412422
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.0 solution
20 wt. % in methanol
Szinonimák:
Starburst PAMAM-G 3
About This Item
Javasolt termékek
leírás
amino surface groups
Minőségi szint
Forma
liquid
molekulatömeg
generation 3.0
Jellemzők
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
koncentráció
20 wt. % in methanol
felszíni csoportok száma
32
törésmutató
n20/D 1.367
bp
64.7 °C
sűrűség
0.863 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.