Merck
802891
Sigma-Aldrich
Coenzyme Q10-d9 (dimethoxy-d6, methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C59D9H81O4
Molekulatömeg:
872.40
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥97% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+9
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C(OC([2H])([2H])[2H])=C1OC([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(CC=C(C)C[H])C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOECUQMRSRVZQQ-YJMGCJIZSA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)