Fontos dokumentumok
164216
1-Phenylbiguanide
98%
Szinonimák:
1-(Diaminomethylidene)-2-phenylguanidine, 1-Carbamimidamido-N-phenylmethanimidamide, N-Phenyl-N′-guanylguanidine, N-Phenylbiguanide, N-Phenylimidodicarbonimidic diamide, N1-Phenylbiguanide, PBG
Teszt
98%
form
solid
mp
135-142 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
water: freely soluble
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NC(=N)\N=C(/N)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N5/c9-7(10)13-8(11)12-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H6,9,10,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUQCMXFWIMOWRP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Htr3a(15561)
Általános leírás
Alkalmazás
- 4-chloro-2,5-dihydro-2,5-dioxonaphtho[1,2-d]imidazole-3-carboxylic acid phenyl amide
- 6-chloro-8-phenylamino-9H-7,9,11-triaza-cyclohepta[a]naphthalene-5,10-dione
- 4-dimethylamino-5,10-dioxo-2-phenylimino-5,10-dihydro-2H-benzo[g]quinazoline-1-carboxylic acid amide
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?