Merck
706035
Sigma-Aldrich
Aldosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7
≥98 atom % D (based on d7), ≥98% (CP)
Szinonimák:
11β,21-Dihydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-D7, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-D7, 11β,21-Dihyroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 11β,21-Dihyroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 18-Aldocorticosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7, Deuterated aldocorticosterone, Deuterated aldosterone, Reichstein X (2,2,4,6,6,21,21-d7), Reichstein X-D7
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D7H21O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥98 atom % D (based on d7)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CCC([2H])(C(=O)C(O)([*])[*])[C@]4(C[C@H](O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O)C=O
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liyun Zhang et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 646240-646240 (2021-06-29)
Objective: Accumulating evidence suggested that resveratrol (RES) could protect against adverse cardiac remodeling induced by several cardiovascular diseases. However, the role of RES in the setting of heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) and the underlying mechanisms of its